Drukuj
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4,5-dimethylthiazole
OR940618-1G OR940618-5G
APOSOR940618-1GEA 1420 PLN
APOSOR940618-1G APOSOR940618-5G
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95%
2-Chloro-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Formuła: C₅H₆ClNS
MW: 147.626 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17249933
Numer CAS: 56355-41-0