Drukuj
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR940012-1G OR940012-5G
APOSOR940012-1GEA 1290 PLN
APOSOR940012-1G APOSOR940012-5G
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene
Formuła: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196.243 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15144799
Numer CAS: 42866-92-2