Drukuj
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939996-1G OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA 870 PLN
APOSOR939996-1G APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00661398
Numer CAS: 24195-10-6