Drukuj
Hex-5-yn-1-amine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: hex-5-yn-1-amine
OR939942-250MG OR939942-1G
APOSOR939942-250MGEA 1120 PLN
APOSOR939942-250MG APOSOR939942-1G
Hex-5-yn-1-amine 96%
Hex-5-yn-1-amine
Formuła: C₆H₁₁N
MW: 97.158 g/mol
Temp. Wrzenia: 144 °C (760 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09923614
Numer CAS: 15252-45-6
Jednostka: 2733
ADR: 3+8 III