Drukuj
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939696-1G OR939696-250MG
APOSOR939696-1GEA 986 PLN
APOSOR939696-1G APOSOR939696-250MG
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₄ClNO
MW: 153.566 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11848763
Numer CAS: 51786-11-9