Drukuj
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR939620-1G OR939620-5G
APOSOR939620-1GEA 479 PLN
APOSOR939620-1G APOSOR939620-5G
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Ethylhydrazine hydrochloride
Formuła: C₂H₈N₂·ClH
MW: 96.559 g/mol
Temp. topnienia: 148…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01722460
Numer CAS: 18413-14-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III