Drukuj
(+)-Methyl (s)-3-hydroxyvalerate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-Methyl 3-hydroxypentanoate
OR939606-1G OR939606-250MG
APOSOR939606-1GEA 899 PLN
APOSOR939606-1G APOSOR939606-250MG
(+)-Methyl (s)-3-hydroxyvalerate 95%
(+)-Methyl (s)-3-hydroxyvalerate
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.158 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00216722
Numer CAS: 42558-50-9