Drukuj
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR939481-100MG OR939481-250MG
APOSOR939481-100MGEA 493 PLN
APOSOR939481-100MG APOSOR939481-250MG
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde
Formuła: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.554 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13189121
Numer CAS: 1060804-53-6