Drukuj
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939395-1G OR939395-250MG
APOSOR939395-1GEA 4480 PLN
APOSOR939395-1G APOSOR939395-250MG
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₄H₅N₃O₂
MW: 127.101 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08689473
Numer CAS: 16681-71-3