Drukuj
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939327-1G OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA 3310 PLN
APOSOR939327-1G APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Formuła: C₈H₄ClNO₂
MW: 181.576 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11036379
Numer CAS: 89891-83-8