Drukuj
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939274-1G OR939274-250MG
APOSOR939274-1GEA 3420 PLN
APOSOR939274-1G APOSOR939274-250MG
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one 95%
4,4-Dimethyl-2-vinyloxazol-5(4h)-one
Formuła: C₇H₉NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085288
Numer CAS: 29513-26-6