Drukuj
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR939113-1G OR939113-5G
APOSOR939113-1GEA 1310 PLN
APOSOR939113-1G APOSOR939113-5G
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Formuła: C₈H₁₄O₂
MW: 142.196 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074907
Numer CAS: 56586-13-1