Drukuj
1-Methyl-DL-proline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-DL-Me-Pro-OH, 1-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
OR938983-1G OR938983-250MG OR938983-500MG
APOSOR938983-1GEA 3270 PLN
APOSOR938983-1G APOSOR938983-250MG APOSOR938983-500MG
1-Methyl-DL-proline 97%
1-Methyl-DL-proline
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.157 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01605583
Numer CAS: 68078-09-1