Drukuj
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 189 PLN
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formuła: C₆H₉NO₃
MW: 143.141 g/mol
Temp. topnienia: 92…94 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD19228580
Numer CAS: 30932-84-4