Drukuj
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR938567-1G OR938567-25G OR938567-5G
APOSOR938567-1GEA 621 PLN
APOSOR938567-1G APOSOR938567-25G APOSOR938567-5G
2-Toluenesulphonyl isocyanate 95%
2-Toluenesulphonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₈H₇NO₃S
MW: 197.211 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037045
Numer CAS: 32324-19-9