Drukuj
Cycloheptanecarbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR938281-100MG OR938281-250MG OR938281-500MG
APOSOR938281-100MGEA 1020 PLN
APOSOR938281-100MG APOSOR938281-250MG APOSOR938281-500MG
Cycloheptanecarbaldehyde 95%
Cycloheptanecarbaldehyde
Formuła: C₈H₁₄O
MW: 126.196 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412495
Numer CAS: 4277-29-6