Drukuj
Phenylglyoxal monohydrate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone
OR936846-25G OR936846-5G
APOSOR936846-25GEA 1120 PLN
APOSOR936846-25G APOSOR936846-5G
Phenylglyoxal monohydrate 95%
Phenylglyoxal monohydrate
Formuła: C₈H₆O₂·H₂O
MW: 152.15 g/mol (134.12 anhy)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149499
Numer CAS: 78146-52-8