Drukuj
Ethyl-3-aminocrotonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
APOSOR936394-1KGEA 986 PLN
APOSOR936394-1KG APOSOR936394-500G APOSOR936394-100G
Ethyl-3-aminocrotonate 95%
Ethyl-3-aminocrotonate
Formuła: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008073
Numer CAS: 626-34-6