Drukuj
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]pyrrolidine dihydrochloride
OR933773-1G OR933773-250MG
APOSOR933773-1GEA 2370 PLN
APOSOR933773-1G APOSOR933773-250MG
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride
Formuła: C₈H₁₆N₂·2ClH
MW: 213.148 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27952641
Numer CAS: 913702-34-8