Drukuj
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
OR933236-1G OR933236-25G OR933236-5G
APOSOR933236-1GEA 290 PLN
APOSOR933236-1G APOSOR933236-25G APOSOR933236-5G
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Formuła: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187.624 g/mol
Temp. topnienia: 245…252 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08436951
Numer CAS: 19745-72-3