Drukuj
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Chroman-3-amine hydrochloride
OR933153-1G OR933153-250MG
APOSOR933153-1GEA 1730 PLN
APOSOR933153-1G APOSOR933153-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185.651 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01736331
Numer CAS: 18518-71-3