Drukuj
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Sodium 2-((hydroxymethyl)amino)acetate
OR933097-1G OR933097-250MG
APOSOR933097-1GEA 812 PLN
APOSOR933097-1G APOSOR933097-250MG
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate
Formuła: C₃H₆NO₃·Na
MW: 127.074 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04307769
Numer CAS: 70161-44-3