Drukuj
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR933008-1G OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA 766 PLN
APOSOR933008-1G APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Formuła: C₁₁H₁₄ClNO₄S
MW: 291.751 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10697736
Numer CAS: 269747-25-3
Jednostka: 1759
ADR: 8 III