Drukuj
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932836-1G OR932836-5G
APOSOR932836-1GEA 633 PLN
APOSOR932836-1G APOSOR932836-5G
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234607
Numer CAS: 64360-47-0