Drukuj
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(tert-Butyl)-N-methylaniline
OR932750-1G OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA 1550 PLN
APOSOR932750-1G APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Formuła: C₁₁H₁₇N
MW: 163.259 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11111157
Numer CAS: 5279-59-4