Drukuj
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932711-1G OR932711-250MG
APOSOR932711-1GEA 1380 PLN
APOSOR932711-1G APOSOR932711-250MG
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formuła: C₈H₄Cl₂N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11044711
Numer CAS: 952138-13-5