Drukuj
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932690-1G OR932690-5G
APOSOR932690-1GEA 319 PLN
APOSOR932690-1G APOSOR932690-5G
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09863191
Numer CAS: 2134-38-5