Drukuj
2-Ethylnicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932526-1G OR932526-5G
APOSOR932526-1GEA 342 PLN
APOSOR932526-1G APOSOR932526-5G
2-Ethylnicotinic acid 95%
2-Ethylnicotinic acid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18072523
Numer CAS: 3421-76-9