Drukuj
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932394-1G OR932394-5G
APOSOR932394-1GEA 830 PLN
APOSOR932394-1G APOSOR932394-5G
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 98%
Ethyl 4-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formuła: C₇H₁₀N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11112107
Numer CAS: 6076-12-6