Drukuj
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932160-1G OR932160-250MG
APOSOR932160-1GEA 3560 PLN
APOSOR932160-1G APOSOR932160-250MG
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08059725
Numer CAS: 103987-28-6