Drukuj
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR932063-1G OR932063-250MG
APOSOR932063-1GEA 899 PLN
APOSOR932063-1G APOSOR932063-250MG
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₀ClN·ClH
MW: 192.086 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11101198
Numer CAS: 1167414-92-7