Drukuj
(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (R)-2-Amino-3-cyclobutylpropanoic acid
OR931954-1G OR931954-250MG
APOSOR931954-1GEA 1620 PLN
APOSOR931954-1G APOSOR931954-250MG
(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
(R)-3-Cyclobutylalanine
Formuła: C₇H₁₃NO₂
MW: 143.184 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09264348
Numer CAS: 174266-00-3