Drukuj
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 544 PLN
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Formuła: C₇H₆Cl₂O
Temp. topnienia: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11520109
Numer CAS: 1124-07-8