Drukuj
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR931708-1G OR931708-250MG
APOSOR931708-1GEA 795 PLN
APOSOR931708-1G APOSOR931708-250MG
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
Formuła: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03180300
Numer CAS: 493-50-5