Drukuj
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-[4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl]ethanone
OR931619-100MG OR931619-1G OR931619-250MG
APOSOR931619-100MGEA 580 PLN
APOSOR931619-100MG APOSOR931619-1G APOSOR931619-250MG
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone
Formuła: C₈H₁₀N₂OS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00223551
Numer CAS: 66373-26-0