Drukuj
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR931545-1G OR931545-25G OR931545-5G
APOSOR931545-1GEA 725 PLN
APOSOR931545-1G APOSOR931545-25G APOSOR931545-5G
2-Ethoxy-1-pyrroline 95%
2-Ethoxy-1-pyrroline
Formuła: C₆H₁₁NO
MW: 113.158 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11618011
Numer CAS: 931-46-4