Drukuj
Aminotriester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Di-tert-butyl 4-amino-4-(3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl)heptanedioate
OR931286-1G OR931286-5G OR931286-250MG
APOSOR931286-1GEA 899 PLN
APOSOR931286-1G APOSOR931286-5G APOSOR931286-250MG
Aminotriester 95%
Aminotriester
Formuła: C₂₂H₄₁NO₆
Temp. topnienia: 60…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07357283
Numer CAS: 136586-99-7