Drukuj
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
OR931101-1G OR931101-250MG
APOSOR931101-1GEA 1680 PLN
APOSOR931101-1G APOSOR931101-250MG
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride 95%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₃N·ClH
MW: 183.678 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832197
Numer CAS: 42923-76-2