Drukuj
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR931029-1G OR931029-250MG OR931029-5G
APOSOR931029-1GEA 743 PLN
APOSOR931029-1G APOSOR931029-250MG APOSOR931029-5G
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate 95%
Methyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Formuła: C₉H₁₀ClNO₃
Temp. topnienia: 134…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01034555
Numer CAS: 20896-27-9