Drukuj
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR931003-10G OR931003-1G OR931003-5G
APOSOR931003-10GEA 9980 PLN
APOSOR931003-10G APOSOR931003-1G APOSOR931003-5G
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl 3-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD12408554
Numer CAS: 1114876-08-2