Drukuj
7-Chloro-DL-tryptophan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(7-Cl)-OH
OR930930-250MG OR930930-500MG
APOSOR930930-250MGEA 859 PLN
APOSOR930930-250MG APOSOR930930-500MG
7-Chloro-DL-tryptophan 97%
7-Chloro-DL-tryptophan
Formuła: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238.67 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09264324
Numer CAS: 153-97-9