Drukuj
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR930848-1G OR930848-5G
APOSOR930848-1GEA 1140 PLN
APOSOR930848-1G APOSOR930848-5G
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
5-Amino-2-(pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864592
Numer CAS: 219921-68-3