Drukuj
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine, hydrochloride
OR930788-250MG OR930788-1G
APOSOR930788-250MGEA 2190 PLN
APOSOR930788-250MG APOSOR930788-1G
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₀ClNO·ClH
MW: 220.096 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09026792
Numer CAS: 191608-09-0