Drukuj
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR930427-1G OR930427-5G OR930427-250MG
APOSOR930427-1GEA 2800 PLN
APOSOR930427-1G APOSOR930427-5G APOSOR930427-250MG
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168.193 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16660980
Numer CAS: 773136-70-2