Drukuj
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR930390-1G OR930390-250MG
APOSOR930390-1GEA 1210 PLN
APOSOR930390-1G APOSOR930390-250MG
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine 97%
3-Bromo-4,5-dimethylpyridine
Formuła: C₇H₈BrN
MW: 186.049 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11656269
Numer CAS: 27063-98-5