Drukuj
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Acetylcyclohexane-1,3-dione
OR930355-10G OR930355-1G OR930355-5G
APOSOR930355-10GEA 2150 PLN
APOSOR930355-10G APOSOR930355-1G APOSOR930355-5G
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione 97%
2-Acetyl-1,3-cyclohexanedione
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154.163 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001586
Numer CAS: 4056-73-9