Drukuj
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR930141-1G OR930141-250MG
APOSOR930141-1GEA 4530 PLN
APOSOR930141-1G APOSOR930141-250MG
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine 95%
1-(3-Pyridin-3-ylisoxazol-5-yl)methanamine
Formuła: C₉H₉N₃O
MW: 175.187 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08059814
Numer CAS: 543713-43-5
Jednostka: 3259
ADR: 8 III