Drukuj
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR929814-1G OR929814-5G
APOSOR929814-1GEA 691 PLN
APOSOR929814-1G APOSOR929814-5G
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde 95%
(4-Ethoxy-phenyl)-oxo-acetaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.185 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08448031
Numer CAS: 14333-52-9