Drukuj
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-[(Methylamino)methyl]benzyl Alcohol
OR929723-1G OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA 2180 PLN
APOSOR929723-1G APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Formuła: C₉H₁₃NO
MW: 151.206 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09035678
Numer CAS: 57685-24-2