Drukuj
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR929595-1G OR929595-250MG
APOSOR929595-1GEA 2840 PLN
APOSOR929595-1G APOSOR929595-250MG
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Formuła: C₇H₉ClN₂
MW: 156.613 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13188972
Numer CAS: 26163-06-4